Merck
N1875
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, ≥99% (TLC), powder
Sinónimos:
O-β-D-Glucuronosyl-naphthol AS-BI
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22BrNO9
Número CAS:
Peso molecular:
548.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6883214
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide, β-glucuronidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C24H22BrNO9/c1-33-16-5-3-2-4-15(16)26-22(30)14-9-12-8-13(25)7-6-11(12)10-17(14)34-24-20(29)18(27)19(28)21(35-24)23(31)32/h2-10,18-21,24,27-29H,1H3,(H,26,30)(H,31,32)/t18-,19-,20+,21-,24+/m0/s1
InChI key
ACOOAEDFQKSZTC-NABGWTBKSA-N
General description
Substrate for histochemical demonstration of β-glucuronidase.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)