Saltar a
N0505
ββ-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato hydrate
Sinónimos:
Nucleótido de trifosfopiridina sodium salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$113.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$247.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$391.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.430.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
765.39 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Biological source:
chicken liver
$113.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
chicken liver
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
form
powder
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Biochem/physiol Actions
Aceptor de electrones
Packaging
Envasado por peso sólido.
Other Notes
Esta es la forma común del NADP. No confundir con 3′−NADP o α-NADP.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N3139N3886N7505
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
biological source
chicken liver
biological source
-
biological source
microbial
biological source
chicken
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)