MTCR2700
MTC™ Bio FlipTop™ Freezer Box With Hinged Lid
cardboard, white, to hold, 100 x cryovials, pkg of 5 ea
Sinónimos:
cryo tube storage box, cryogenic storage, pipette holder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cardboard
white
Características
to hold 100 x cryovials
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio R2700
L × An × Al
133 mm × 133 mm × 51 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Attached Hinged Lids
- Foolproof identification
- 5 1/4 x 5 1/4 x 2 inches
- Standard size, for existing racks
- Available in 6 colors
- Individual or rainbow packs
- For 81 or 100 tubes
- 9×9 or 10×10 format
- Alpha-numeric coding
- Top, sides, and bottom
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)