MTCC3220SG
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 2.0 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Sinónimos:
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Materiales
(self standing star foot)
cap (screw top )
clear
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
cap natural
neck thread external
envase
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C3220-SG
Parámetros
22,000 × g speed
capacidad
2.0 mL
diám. × L
13.1 mm × 46.8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)