MTCC2000OB
MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, sterile, black, pack of 500 ea
Sinónimos:
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black
conical bottom
polypropylene
esterilidad
sterile
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C2000-OB
Parámetros
28,000 × g speed
capacidad
1.5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Sterile comes standard – by electron beam radiation
- Self-Standing bag – with gusseted bottom
- Stop-Pops™ supplied – 10 cap locks in every bag
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)