Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , square black
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B6002B
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polystyrene , square black
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B6002B
L × W
80 mm × 80 mm
capacity
100 mL
Categorías relacionadas
General description
MTC Bio Weigh Boats are made of antistatic polystyrene and will withstand temperatures up to 90˚C, as well as exposure to diluted acids, alcohols, bases, and aqueous solutions. Their flexibility and smooth interior surfaces with rounded corners allow for easy decanting of powdered samples. Their flat bottoms ensure stability and prevent tipping.
Weigh Boat, black, 100ml, 80 x 80mm, square, 500/pk
Features and Benefits
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MTCB6002B-500EA | 04065271079281 |