MBD0014
Microbial DNA standard from Pseudomonas Aeruginosa
Suitable for PCR, sequencing and NGS, ≥10 ng/μL
Formulario
liquid
concentración
≥10 ng/μL
técnicas
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
idoneidad
suitable for restriction endonuclease digests, PCR amplification, Southern blots, and sequencing reactions
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
Aplicación
Suitable for Quantitative standard for PCR, Sequencing and NGS
Características y beneficios
- Individual microbial standard for microbiomics and meta-genomics workflow
- Suitable standard for PCR, sequencing and NGS
- Improve Bioinformatics analyses
- Increases reproducibility
- Compare results lab to lab
Forma física
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.