Merck
MAK055
Sigma-Aldrich
Kit de análisis de actividad de la AST
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
Kit de análisis de actividad de la SGOT, Kit de análisis de actividad de la aspartato aminotransferasa, Kit de análisis de actividad de la glutamato-oxalacetato transaminasa, Kit de análisis de actividad de la glutamato-oxalacetato transaminasa sérica
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GOT1(2805)
mouse ... GOT1(14718)
rat ... GOT1(24401)
General description
¡Ya está disponible el nuevo kit de ensayo AST, MAK467! La aspartato aminotransferasa (AST), antes denominada glutamato-oxaloacetato transaminasa sérica (SGOT), es una enzima dependiente del fosfato de piridoxal (PLP) que cataliza la conversión de aspartato y α-cetoglutarato en oxaloacetato y glutamato. Igual que ocurre con la alanina aminotransferasa (ALT), los niveles de AST en sangre se utilizan normalmente como marcador de la función hepática. Sin embargo, la AST tiene una distribución tisular más amplia que la ALT y las perturbaciones en los valores de AST pueden ocurrir en respuesta a enfermedades o lesiones en múltiples tejidos, incluido el esquelético y el corazón.
Application
El kit de análisis de actividad de la AST se ha utilizado para determinar la actividad de la aspartato aminotransferasa en muestras.
Features and Benefits
Compatible con sistemas de manipulación de alto rendimiento.
Suitability
Es idóneo para la determinación de la actividad aspartato aminotransferasa (AST) en muestras biológicas: tejidos, células y suero
Principle
El kit de análisis de actividad de la aspartato aminotransferasa proporciona un procedimiento sencillo y directo para medir la actividad de la AST en una variedad de muestras. En este kit, la transferencia de un grupo amino del aspartato al α-cetoglutarato da como resultado la generación de glutamato, lo que da lugar a un producto colorimétrico (450 nm) proporcional a la actividad enzimática de AST presente. Una unidad de AST es la cantidad de enzima que generará 1,0 μmol de glutamato por minuto a pH 8,0 y a 37 °C.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Tiffany A Katz et al.
Environmental health perspectives, 128(1), 17010-17010 (2020-01-16)
Tributyltin (TBT) is a persistent and bioaccumulative environmental toxicant. Developmental exposure to TBT has been shown to cause fatty liver disease (steatosis), as well as increased adiposity in many species, leading to its characterization as an obesogen. We aimed to
Zhiqiang Ye et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(9), 7397-7405 (2018-05-19)
Liver ischemia/reperfusion (I/R) injury has high mortality due to the intense inflammatory process occurs in the liver. However, the pathological mechanism underlying I/R injury is still not clear. Recent works showed that circular RNAs play critical roles in many human
Resolvin D1 and E1 alleviate the progress of hepatitis toward liver cancer in long-term concanavalin A-induced mice through inhibition of NF-KB activity.
Kuang H, et al.
Oncology Reports, 35, 307-317 (2016)
Xinyi Xu et al.
Microbiology (Reading, England), 161(6), 1219-1230 (2015-03-27)
Aspartate and glutamate are two key amino acids used in biosynthesis of many amino acids that play vital role in cellular metabolism. Aspartate aminotransferases (AspATs) are required for channelling nitrogen (N(2)) between Glu and Asp in all life forms. Biochemical
Muthukumaran Jayachandran et al.
European journal of pharmacology, 829, 112-120 (2018-04-18)
Among the foremost common flavonoids within the human diet, quercetin glycosides possess neuroprotective, cardioprotective, anti-oxidative, chemopreventive, and anti-allergic properties. Isoquercetin is one such promising candidate with anti-diabetic potential. However, complete studies of its molecular action on insulin signaling pathway and