Saltar a
M8378
Maltotriosa
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-D-glucopiranosil-(1→4)-O-α-D-glucopiranosil-(1→4)-D-glucosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$466.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.240.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O16
Número CAS:
Peso molecular:
504.44
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-174-2
Beilstein/REAXYS Number:
1443481
MDL number:
$466.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
132 -135 °C ((270 - 275 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
General description
La maltotriosa es un oligómero de glucosa con enlaces (1-4) glucosídicos que sirve como inductor del regulón de maltosa de Escherichia coli.
La maltotriosa, un oligosacárido de glucosa de cadena corta, provoca un sabor dulce. Este trisacárido se compone de tres unidas de α-D-glucosa unidas por enlaces 1,4.
Application
La maltotriosa se ha utilizado:
  • en un estudio para evaluar la determinación rápida del límite de atenuación de la cerveza
  • en un estudio para investigar la influencia de los dendrímeros de poli(propilenimina) de cuarta generación en las células sanguíneas
La maltotriosa se ha utilizado:
  • como patrón de carbohidratos determinar la composición de carbohidratos del mosto mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento con detección del índice de refracción (HPLC-RID)
  • como sustrato aceptor para determinar la actividad de transglucosilación de la amilomaltasa
  • como sustrato aceptor en análisis de actividad hidrolítica y estabilidad térmica
  • en un estudio comparativo para investigar los espectros infrarrojos (IR) de Fourier de una serie de carbohidratos
Biochem/physiol Actions
La maltotriosa es un ligando del receptor humano del sabor dulce hT1R2/hT1R3.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de polisacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
4437131375047PHR2086
description
≥90% (HPLC)
description
A substrate for amylomaltase.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
crystalline solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltotriosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf