Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781076
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
medium binding surface
General description
Fluotrac 200, 384 flat bottom, medium binding, microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Application
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 200 binds up to 200 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
384 flat well microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm. approx.150 μm.
Legal Information
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?