Merck
L9529
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent orange
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
aqueous suspension
composition
Solids, 2.4-2.6%
mean particle size
2.0 μm
fluorescence
λex ~520 nm; λem ~540 nm
Application
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent orange has been used in functionalized microbeads for rapid antimicrobial susceptibility testing (AST) evaluation. It has also been used in microparticle functionalization for the detection of live bacteria.
Biochem/physiol Actions
Amine-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as to validate a pharyngeal aspiration technique for exposing the mouse lung to respirable particles.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)