L9420
Luciferase from Photinus pyralis (firefly)
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥10×1010 units/mg protein
Sinónimos:
Luciferase firefly
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
≥10×1010 units/mg protein
mol peso
62 kDa
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Definición de unidad
Unit Definition Conversion Factor: There are approximately 9000 Relative Light Units (RLU) per one traditional Light Unit that uses a peak height equivalent to 0.02 μCi of 14C in a PPO/POPOP cocktail.
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
111 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.