Saltar a
L8902
Lectina de Phaseolus vulgaris (frijol rojo)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$58.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$111.000
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$339.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Form:
lyophilized powder
$58.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
potency
<40 μg per mL agglutination activity
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt, free
solubility
PBS: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) is used in Lymphocyte Transformation Assay and culture medium.
Biochem/physiol Actions
La PHA consta de dos especies moleculares, la eritroaglutinina (PHA-E), que tiene poca actividad mitógena y elevada actividad de eritroaglutinina, y la leoucoaglutinina (PHA-L), que tiene elevada actividad mitógena y leoucoaglutinante, pero muy baja actividad eritroaglutininante
La PHA-E no es específica de grupo sanguíneo, pero la aglutinación puede ser inhibida por ciertos oligosacáridos. La PHA-P es la forma proteica de la PHA antes de la separación y la purificación de la eritroaglutinina y la leoucoaglutinina. La PHA-M es la forma mucoproteínica. Los conjugados se preparan a partir de las correspondientes lectinas purificadas.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8, after 1 hr incubation at 25 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L1668L4144L8754
description
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl), BioReagent, suitable for cell culture
description
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
PBS: 2 mg/mL
solubility
PBS: 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (pH 6.8)
solubility
DPBS: 5 mg/mL, slightly hazy, colorless
solubility
-
impurities
salt, free
impurities
-
impurities
salt, free
impurities
salt, free
potency
<40 μg per mL agglutination activity
potency
≤10 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
potency
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at 250 μg lectin/ml.), ≤1.0 μg per mL leucoagglutination activity, ≤5 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
potency
≤62.5 μg per mL agglutination activity, ≤10 μg/mL mitogenic activity
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.