L7634
α-Lactose-Agarose
saline suspension
Sinónimos:
alpha-lactose resin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine milk
Formulario
saline suspension
técnicas
affinity chromatography: suitable
Matriz
6% beaded agarose
activación de la matriz
divinyl sulfone
unión a la matriz
hydroxyl
espaciador de matriz
5 atoms
capacidad
6-25 mg/mL binding capacity (lectin from Arachis hypogaea)
idoneidad
suitable for chromatography
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
- in protein chromatography to purify galectins from lysed bacteria cells
- to capture ricin based on lectin-carbohydrate affinity
- to study microneme proteins and host-parasite cell surface receptors
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)