Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N4O3 · 2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
428.12
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N4O3.BrH/c13-8-2-1-3-11(14)12(17)15-9-4-6-10(7-5-9)16(18)19;/h4-7,11H,1-3,8,13-14H2,(H,15,17);1H/t11-;/m0./s1
InChI key
FJNCJWJSSUJZMS-MERQFXBCSA-N
Application
L-Lysine p-nitroanilide may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of lysine aminopeptidase(s) and various proteinases.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?