Saltar a
L5295
LY 320135
≥98% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
4-[6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzofuran-3-carbonyl]benzonitrile, LY320135, [6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]furan-3-yl](4-cyanophenyl)methanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$102.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
383.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$102.000
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2oc3cc(OC)ccc3c2C(=O)c4ccc(cc4)C#N
InChI
1S/C24H17NO4/c1-27-18-9-7-17(8-10-18)24-22(20-12-11-19(28-2)13-21(20)29-24)23(26)16-5-3-15(14-25)4-6-16/h3-13H,1-2H3
InChI key
RYNSGDFWBJWWSZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY320135 is a potent CB1 receptor antagonist/inverse agonist (Ki = 141 nM) with greater than 70-fold selectivity over CB2 receptors (Ki > 10 μM).
LY320135 is a potent CB1 receptor antagonist/inverse agonist (Ki = 141 nM) with greater than 70-fold selectivity over CB2 receptors (Ki > 10 μM). Structurally dissimilar from SR 141716A and AM 251. Shows weak binding to both 5-HT2 (Ki = 6.4 μM) and muscarinic receptors (Ki = 2.1 μM)
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0917SML1047SML2733
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)