L2012
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype enteritidis
purified by gel-filtration chromatography
Sinónimos:
LPS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Salmonella enterica (Serotype enteritidis)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
impurezas
<1% Protein
color
white to faint yellow
solubilidad
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenido relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.