L1026
Lidocaine
analytical standard
Sinónimos:
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lignocaine, Xylocaine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
solid
envase
vial of 200 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% Total Organic Impurities (Lidocaine related compound H ≤0.10%
2,6-Dimethylaniline ≤0.01%
Any unspecified impurity ≤0.10%
Total impurities ≤0.5%)
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Clave InChI
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Scnn1a(25122)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?