K0889
Anti-Kinesin 5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
bovine, human, mouse
técnicas
western blot: 0.4 μg/mL using mouse neuronal cell lysate and human retinal extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIF5A(3798)
mouse ... Kif5a(16572)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mutations in this gene have been associated with hereditary spastic paraplegia.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?