K0629
Sodium 4-methyl-2-oxovalerate
leucine metabolite
Sinónimos:
α-Ketoisocaproic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt, Ketoleucine sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?