I7638
Indoxyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Nivel de calidad
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D -80.0±5.0
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H15NO7/c16-9-10(17)12(13(19)20)22-14(11(9)18)21-8-5-15-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-12,14-18H,(H,19,20)
Clave InChI
KUYNOZVWCFXSNE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.