I7512
Indole-3-butyric acid potassium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
4-(3-Indolyl)butanoic acid, IBA
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
técnicas
cell culture | plant: suitable
aplicaciones
agriculture
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O[K])CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C12H13NO2.K.H/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);;
Clave InChI
RBRDCGZGWQSQJU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)