I1636
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
técnicas
indirect ELISA: 1:100,000
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)