Saltar a
HS8610D
Laboratory Notebook
200 pages, Lined, red
Sinónimos:
experiment notebook, lab notebook
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
14111514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
Lined
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
L × W
218 × 281 mm
color
red
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
  • numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • covers for all versions are waterproof and chemical resistant
  • all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS8610EHS8610AZ511676
description
200 pages, Lined, red
description
100 pages, lined, black
description
100 pages, grid, black
description
standard paper pages, lined (5 mm spacing)
feature
Lined
feature
lined
feature
grid
feature
lined (5 mm spacing)
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pack of 1 ea
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
-
color
red
color
black
color
black
color
burgundy Cover
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laboratory Notebook
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)