Saltar a
HS81121D
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL, Rigid, sterile, blue
Sinónimos:
Inoculating loops, Inoculation needles
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1000 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$71.100
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
$71.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , blue
sterility
sterile
feature
Rigid
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121D
loop volume
10 μL
General description
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Features and Benefits
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of rigid ABS
  • Sterile, 20 per bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS81121BBR452210BR452215
description
loop volume 10 μL, Rigid, sterile, blue
description
loop volume 1 μL, Rigid, sterile, blue
description
volume 10 μL, blue
description
volume 1+10 μL, yellow
material
blue , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
blue , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
blue , polystyrene
material
yellow , polystyrene
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121B
manufacturer/tradename
BRAND 452210
manufacturer/tradename
BRAND 452215
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea, pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
packaging
pkg of 8000 ea (400 bags of 20), pack of 1000 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
loop volume
10 μL
loop volume
1 μL
loop volume
-
loop volume
-
feature
Rigid
feature
Rigid
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Needle/Loops
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)