HS234525D
Parafilm® Sealing Film Dispenser, Blue
red (dispenser)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
acrylic
red (dispenser)
Características
holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS234525D
L × An × Al
120 mm × 156 mm × 171 mm
Descripción general
Características y beneficios
- ABS plastic dispenser designed with a safety razor that slides and cuts with no danger to fingers.
- Supplied with two easily exchanged cutting blades
- Dispenser holds one or two 50 mm (2-inch) rolls, or one 100 mm (4-inch) roll
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)