Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
black polystyrene (square)
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1423BB
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
black polystyrene (square)
size
medium
feature
Anti-static
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423BB
L × W × H
(85 mm) × 84 mm × 24 mm
color
black
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
- biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- temperature range -10 to 70C
- disposable
- shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- rounded corners simplify transfer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?