Merck
HS120243
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120243
Feature:
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
Material:
blue Nylon
Packaging:
pack of 4 racks
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
blue Nylon
feature
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pack of 4 racks
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120243
technique(s)
PCR: suitable
well diam.
11.1 mm
Features and Benefits
  • made from reinforced nylon
  • superior chemical and heat resistance
  • handles provide easy and safe transportation
  • stackable two formats available for smaller and larger requirements
  • temperature range -40 to 140C
  • autoclavable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Rack
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)