Documentos clave
HS100503
Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.78
Características
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS100503
Parámetros
9,800 × g max. RCF
Descripción general
Additional 12 place 1.5/2.0 mL tube rotor for Gusto High Speed Mini Centrifuge
Envase
INCLUDES:
Cover and Knob
Información legal
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)