HPA038814
Anti-ARHGAP44 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-AC005277.1, Anti-Rho GTPase-activating protein RICH2 (RhoGAP interacting with CIP4 homologs protein 2)(Rho-type GTPase-activating protein RICH2)(RICH-2)(NPC-A-10)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
secuencia del inmunógeno
STPSPYGLSYPQGYSLASGQLSPAAAPPLASPSVFTSTLSKSRPTPKPRQRPTLPPPQPPTVNLSASSPQSTEAPMLDGMSPGESMSTDLVHFDIPSIHIELGSTLRLSPLEHMRRHSVTDKRDSE
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARHGAP44(9912)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)