HPA001756
Anti-RREB1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-Finger protein in nuclear bodies, Anti-RAS-responsive element-binding protein 1, Anti-RREB-1, Anti-Raf-responsive zinc finger protein LZ321, Anti-Zep-1, Anti-Zinc finger motif-enhancer binding-protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
secuencia del inmunógeno
ATTDTNKFSPFLQTAEDNTQDEVAGAPADHHGPSDEEQGSPPEDKLLRAKRNSYTNCLQKITCPHCPRVFPWASSLQRHMLTHTGQKPFPCQKCDAFFSTKSNCERHQLRKHGVTIRRAPPLSNN
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RREB1(6239)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)