Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
266.36
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
HEPBS, ≥99% (titration)
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
pH
7.6-9.0
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
pKa
8.3
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCCCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C10H22N2O4S/c13-9-8-12-6-4-11(5-7-12)3-1-2-10-17(14,15)16/h13H,1-10H2,(H,14,15,16)
InChI key
LOJNFONOHINEFI-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPBS/N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid) is mainly used in buffer preparations.
Other Notes
Homolog of HEPES and EPPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?