Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
203 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
detection
SMILES string
N[C@@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98.0% (NT) | description - | description from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% (TLC) | assay 99.0-101.0% |
| mp 203 °C (dec.) (lit.) | mp 263-265 °C | mp - | mp 256 °C (dec.) (lit.) |
| color white to off-white | color white | color white | color white |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Homoserine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?