H4409
EX-CELL® CD Hybridoma Medium, Chemically Defined
Animal-component free, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma, suitable for cell culture
Sinónimos:
Hybridoma Medium
About This Item
Productos recomendados
descripción
for research or for further manufacturing use
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: 2.84 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Características y beneficios
Developed to meet the needs of biotechnology manufacturing, this medium supports rapid initial cell growth and high levels of antibody expression. It also supports high cell densities at high viability for extended periods without the use of animal-derived proteins.
Precaución
Reconstitución
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)