Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $77.900 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $242.000 |
100 g | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $811.000 |
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
powder
mp
300 °C
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc2ccccc2c(N=Nc3c(O)cc(c4ccccc34)S(O)(=O)=O)c1O
InChI
1S/C21H14N2O7S/c24-16-10-17(31(28,29)30)13-7-3-4-8-14(13)18(16)22-23-19-12-6-2-1-5-11(12)9-15(20(19)25)21(26)27/h1-10,24-25H,(H,26,27)(H,28,29,30)/b23-22-
InChI key
MVQBFZXBLLMXGS-FCQUAONHSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for use as an indicator for the titration of calcium | description indicator grade | description Dye content 90 % | description synthetic colorimetric reagent |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility 1 M NaOH: 10 mg/mL | solubility - | solubility 1 N NH4OH: 10 mg/mL | solubility - |
| form powder | form powder and chunks | form powder | form powder or crystals |
| mp 300 °C | mp 330 °C (lit.) | mp - | mp - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?