GE28-4017-48
GSTrap™ 4B
Cytiva 28-4017-48, pack of 5 × 5 mL
Sinónimos:
GSTrap Column
About This Item
Productos recomendados
ligand
glutathione
envase
pack of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-4017-48
Parámetros
<20 mL/min flow rate
42 psi (H2O at 25°C)
lecho tamaño
16 mm × 25 mm
lecho volumen
5 mL
columna D.I.
16 mm
Matriz
4% agarose
tamaño de partícula
45-165 μm
diámetro promedio
90 μm
cleaning
4-13
Intervalo de trabajo
4-13
capacidad
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High binding capacity.
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Easy one-step purifications of Glutathione S-Transferase (GST) tagged Proteins resulting in high purity.
- GSTrap™ 4B are designed to be used with a syringe, pump, or chromatography system, such as ÄKTA® design.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protocolos
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.
Glutathione Sepharose® High Performance is recommended for high-resolution purification of GST-tagged proteins, providing sharp peaks and concentrated eluent.