GE17-0045-02
Sephadex® G-50
M DNA grade
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 100 g
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)