Merck
G9785
Suplemento GSEM
liquid, suitable for cell culture,
Sinónimos:
Suplemento para el medio de expresión de la glutamina sintetasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
MDL number:
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Suplemento GSEM, 50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Glutamine synthetase expression medium (GSEM) supplement enables formation of glutamine from ammonia and glutamate there by alleviating accumulation of ammonia in culture medium. It is exploited for high yield recombinant protein production in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Application
GSEM Supplement has been used as a supplement for ProCHO5 Protein-free medium for culturing Chinese hamster ovary (CHO) cells and selective medium for NS0 myeloma cells.
Packaging
Contains (mg/L): L-alanine 450.0, L-asparagine · H2O 4261.0, L-aspartic acid 650.0, L-glutamic acid 3750.0, L-proline 575.0, L-serine 500.0, adenosine 350.0, guanosine 350.0, cytidine 350.0, uridine 350.0, and thymidine 12.0
Preparation Note
One mL will supplement 50 mL of cell culture medium.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)