G9137
Gly-Pro 4-methoxy-β-naphthylamide
dipeptidylpeptidase IV substrate
Sinónimos:
H-Gly-Pro-4MbNA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc(NC(=O)C2CCCN2C(=O)CN)cc3ccccc13
InChI
1S/C18H21N3O3/c1-24-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)20-18(23)15-7-4-8-21(15)17(22)11-19/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,19H2,1H3,(H,20,23)
Clave InChI
LSZPYDQEJZWJIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?