G401000
DMT-dG(ib)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Productos recomendados
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamaño de poro
1000 Å
capacidad
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?