Merck
F9381
Sigma-Aldrich
Fluorometolona
≥98%
Sinónimos:
11β,17α-Dihidroxi-9-fluoro-6-metil-1,4-pregnadieno-3,20-diona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29FO4
Número de CAS:
Peso molecular:
376.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98%
cadena SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Clave InChI
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Aplicación
  • El tratamiento tópico con fluorometolona y el estrés desecante cambian la expresión de proteínas inflamatorias en las lágrimas: en esta investigación se exploran los cambios en la expresión de proteínas lagrimales debido a la fluorometolona tópica y el estrés ambiental, ofreciendo información sobre las respuestas inflamatorias de la superficie ocular (Nättinen et al., 2018).
  • Modelo farmacocinético general para las formas farmacéuticas oculares administradas por vía tópica: este estudio proporciona un modelo farmacocinético aplicable a los medicamentos oculares tópicos, como la fluorometolona, que mejora la comprensión de la dinámica farmacológica en los tratamientos oculares (Deng et al., 2016).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clínicamente significativo en la conjuntivitis alérgica y como antiinflamatorio después de la operación de cataratas.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Deniz Hos et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 129(4), 445-452 (2011-04-13)
To analyze whether topical application of corticosteroids inhibits inflammatory corneal lymphangiogenesis and to study the potential underlying antilymphangiogenic mechanisms. Inflammatory corneal neovascularization was induced by suture placement, and the corneas were then treated with topical fluorometholone, prednisolone acetate, or dexamethasone
Kaevalin Lekhanont et al.
Cornea, 31(2), 155-161 (2011-11-15)
To investigate the efficacy and safety of subconjunctival bevacizumab injection for the treatment of impending recurrent pterygium. A prospective, randomized, single-masked, controlled trial was conducted in 80 patients with impending recurrent pterygium. Patients were randomized into 4 groups using random
Alejandro Portero et al.
Cornea, 32(2), 161-164 (2012-06-08)
Hairs from the caterpillar of the pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa, located in the pine forests of southern Europe and elsewhere, can become embedded in the cornea and conjunctiva. Disorders produced by the urticating hairs can be classified into a
Miguel Naveiras et al.
American journal of ophthalmology, 153(5), 958-966 (2012-01-31)
To describe the incidence and causes of glaucoma after Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK). Nonrandomized prospective cohort study at a tertiary referral center. The incidence of glaucoma was evaluated in the first 275 consecutive eyes that underwent DMEK for Fuchs
Lei Zhu et al.
Molecular vision, 18, 1803-1812 (2012-07-21)
To evaluate the effect of the topical steroid, fluorometholone, and the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), nepafenac and ketorolac, on inflammatory cytokine expression of the ocular surface in the botulium toxin B-induced murine dry eye model. Topical artificial tears (0.5% carboxymethylcellulose