F8648
Monoclonal Anti-Interferon-γ−Carboxyfluorescein antibody produced in mouse
clone 25723.11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Interferon-γ
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
carboxyfluorescein conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
25723.11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... IFNG(3458)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?