Saltar a
F2252
L-(−)-Fucosa
≥98% (GC)
Sinónimos:
6-Desoxi-L-galactosa
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$31.900
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$190.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$838.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.310.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-452-7
Beilstein/REAXYS Number:
1723321
MDL number:
$31.900
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
150-153 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
General description
La L-fucosa, un monosacárido natural que se encuentra en los mamíferos, es un componente importante de varios glucanos y glucolípidos unidos por enlaces N y O glucosídicos.
Application
La L-(−)-fucosa se ha utilizado:
  • como azúcar no hapténico en el ensayo de unión de mciroesferas de lectina para estudiar sus efectos en la unión de lectinas inmovilizadas como la aglutinina de cacahuete (PNA) y la aglutinina de Dolichos biflorus (DBA)
  • como patrón interno para diluir los hidrolizados enzimáticos para métodos analíticos
  • en la síntesis de fucosil-tioglucósido.
Biochem/physiol Actions
La L-fucosa (6-desoxi-L-galactosa) se utiliza en estudios de los polisacáridos fucoidan que contienen glucanos. La L-fucosa se estudia como un carbohidrato modificador de glucanos que genera sitios antigénicos reconocidos por los anticuerpos IgE. La L- fucosa se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar enzimas como las fucosidasas, las L-fucosa isomerasas y las L-fucosa deshidrogenasas. Puede utilizarse para estudiar orgánulos, microcompartimientos bacterianos implicados en la degradación de los azúcares de la pared vegetal y de las algas. La L-fucosa puede utilizarse como compuesto de referencia en la identificación y el análisis de los azúcares raros.
La L-fucosa se usa ampliamente como aditivo alimentario. Posee efectos antiinflamatorios. Puede inhibir la reacción inmunitaria cutánea y el cebado de los macrófagos alveolares. La L-fucosa también puede suprimir el crecimiento tumoral y la tumorogénesis.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de monosacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
931831286606F8150
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥97% (GC)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder
color
white
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Fucosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf