Merck
F8150
D-(+)-Fucose
≥97% (GC)
Sinónimos:
6-Deoxy-D-galactose, Rhodeose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-792-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723320
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 74 to 76 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
144-145 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Application
D-Fucose (6-deoxy-D-galactose, rhodeose) may be used to study enzymes involved in its mutarotation to form L-fucose. It may be used as a reference compound in the analysis of carbohydrate metabolites. D-Fucose may be used to study biological processes such as adhesion.
Biochem/physiol Actions
D-Fucose is a nonmetabolizable analog of L-Arabinose.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Fucose
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)