F1641
Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab′)2 fragment–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Human IgG FITC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
direct immunofluorescence: 1:32
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Anti-Human IgG (γ-chain specific), (F(ab′)2) fragment-FITC antibody is specific for human IgG when tested against purified human IgA, IgG, IgM, Bence Jones κ and λ myeloma proteins. The use of this product prevents background staining due to the presence of Fc receptors.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)