Saltar a
EM0300
Spurr Low Viscosity Embedding Kit
hydrophobic resin for embedding histological samples
Sinónimos:
resin for specimen preparation
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
$497.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Storage temp.:
room temp
$497.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Spurr resin is a hydrophobic resin. It is less viscous than epon mixtures and is easier to dispense. The low viscosity of the resin contributes to its penetration in tissue, mineral and dense structures. A low viscosity of 60 cps also allows easy penetration into a variety of difficult materials.
Application
Exceptional penetration for tissue, mineral, and dense structures. A low viscosity of 60 cps allows easy penetration into a variety of difficult materials. Spurr low viscosity embedding kit has been used to embed histological samples like tissues, organs and embryos. It may be used to prepare mineral specimens for polishing. The low viscosity of the Spurr formulation allows rapid infiltration into tissues, minerals, and other dense structures.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E4015E4140E4265
description
hydrophobic resin for embedding histological samples
description
26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, clear
description
19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, clear
description
26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, maroon
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Nonenylsuccinic anhydride 450 g
  • D.E.R. 736 250 g
  • Dimethylaminoethanol 100 g
  • ERL 4221 250 g
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
102.2 °F
Punto de inflamación (°C)
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Quali sono i CAS corrispondenti ai composti con i seguenti numeri di catalogo: D5944, N9538, E8659, D6069?
    1 answer
    1. The CAS numbers are as follows:
      E8659: CAS-No. : 25085-98-7
      D6069: CAS-No. : 108-01-0
      N9538: CAS-No. : 28928-97-4
      D5944: CAS-No. : 41638-13-5