Saltar al contenido
1.01654
Benzonase®
purity grade II (>90%) for biotechnology
Sinónimos:
Endonucleasas from Serratia marcescens
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Número CE:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
product line
Benzonase®
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in water)
application(s)
pharma/biopharma processes
General description
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Application
Utilizado para eliminación de los ácidos nucleicos de las muestras proteicas.
Biochem/physiol Actions
Digiere el ADN y el ARN nativos o desnaturalizados por calor.
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)