E6405
Anti-Endothelial Cell Protein C Receptor antibody, Rat monoclonal
clone RCR-379, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-EPCR, Monoclonal Anti-Endothelial Cell Protein C Receptor antibody produced in rat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RCR-379, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 5-20 μg/mL using HUVEC cells
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PROCR(10544)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)