Merck
E5126
Etiocholan-3α-ol-17-one
≥98% (TLC), testosterone metabolite, powder
Sinónimos:
3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one, 5β-Androsterone, Etiocholanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
290.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2217625
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Etiocholan-3α-ol-17-one,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
InChI key
QGXBDMJGAMFCBF-BNSUEQOYSA-N
Gene Information
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)