E2271
Ectoine
osmoprotectant
Sinónimos:
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, Thp(B)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder
mol peso
142.16
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clave InChI
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)